Få mere at vide
2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 118020-65-8 |
| Molekylær formel | C3H9ClN2S |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(Methylamino)ethanethioamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2S.ClH/c1-5-2-3(4)6;/h5H,2H2,1H3,(H2,4,6);1H |
| SMIL | Cl.CNCC(=S)N |
| IUPAC navn | 2-(methylamino)ethanethioamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.63 |
| Formel vægt | 140.0175 |