missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylaminothioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 118020-65-8 |
| Molekylær formel | C3H9ClN2S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-(Methylamino)ethanethioamide Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8N2S.ClH/c1-5-2-3(4)6;/h5H,2H2,1H3,(H2,4,6);1H |
| SMIL | Cl.CNCC(=S)N |
| IUPAC navn | 2-(methylamino)ethanethioamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 140.63 |
| Formel vægt | 140.0175 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?