Få mere at vide
2-Methylaminopyridine, 98%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10795072 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
5g; Glass bottle
Artikelnummer.
10795072 5g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10795072 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198440050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylaminopyridine
CAS 4597-87-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.05g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H8N2
MDL nummer MFCD00006250
Mængde 5 g
Synonym 2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
InChI nøgle SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
SMIL CNC1=CC=CC=N1
IUPAC navn N-methylpyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 108.14
PubChem CID 20727
Formel vægt 108.14
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Liquid