Få mere at vide
(+/-)-2-(Methylamino)succinic acid, monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+/-)-2-(Methylamino)succinic acid, monohydrate |
| CAS | 303750-06-3 |
| Molekylær formel | C5 H9 N O4 . H2 O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO4.H2O/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8;/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H2 |
| SMIL | O.CNC(CC(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(methylamino)butanedioic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.144 |
| Formel vægt | 165.064 |