Få mere at vide
2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 96%
Artikelnummer. 15471476
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15471476 250 mg 250mg
15461476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54682.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 904326-88-1 | C11H18BN3O2 | 235.094 g/mol
2-(Methylamino)pyrimidin-5-boronsyre pinacolester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylamino)pyrimidin-5-boronsyre pinacol ester anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 904326-88-1
Molekylær formel C11H18BN3O2
Molekylvægt (g/mol) 235.094
MDL nummer MFCD11878345
InChI nøgle QDOXNCAIXITTKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, n-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, 2-methylaminopyrimidine-5-boronic acid,pinacol ester, 2-methylamino pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylamino pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl-amine, methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrimidin-2-yl amine, n-m ethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine, n-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyrimidin-2-amine
PubChem CID 46739641
IUPAC navn N-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)NC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylamino)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 235.09
Procent renhed 96%