Få mere at vide
2-(Methylamino)pyridine, 98%
Artikelnummer. 11464140
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464140 25 g 25g
11445617 1 g 1g
11455617 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11464140 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23589.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 4597-87-9 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4597-87-9
Molekylær formel C6H8N2
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00006250
InChI nøgle SVEUVITYHIHZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino pyridine, 2-methylaminopyridine, 2-pyridinamine, n-methyl, methylamino-2 pyridine, n-2-pyridylmethylamine, pyridine, 2-methylamino, n-methyl-2-pyridinamine, 2-pyridinamine, n-methyl-9ci, n-methyl pyridimine
PubChem CID 20727
IUPAC navn N-methylpyridin-2-amin
SMIL CNC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylamino)pyridine
Smeltepunkt 14°C to 15°C
Tæthed 1.06
Kogepunkt 200°C to 201°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.578
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 108188
Formel vægt 108.14
Procent renhed 98%