Få mere at vide
2-(Methylamino)oktansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylamino)octanoic Acid |
| CAS | 101080-67-5 |
| Molekylær formel | C9H19NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CCCCCCC(C(=O)O)NC |
| IUPAC navn | 2-(methylamino)oktansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 173.25 |
| Formel vægt | 173.1416 |