Få mere at vide
2-(Methylamino)oktansyre, TRC
Artikelnummer. 30480419
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30480419 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30480419 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM287053100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylamino)octanoic Acid
CAS 101080-67-5
Molekylær formel C9H19NO2
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19NO2/c1-3-4-5-6-7-8(10-2)9(11)12/h8,10H,3-7H2,1-2H3,(H,11,12)
SMIL CCCCCCC(C(=O)O)NC
IUPAC navn 2-(methylamino)oktansyre
Molekylvægt (g/mol) 173.25
Formel vægt 173.1416