Få mere at vide
2-(Methylamino)ethanol, TRC
Artikelnummer. 30137733
Skift visning
Mængde:
5 mL
50 mL
100 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137733 100 mL
30137394 50 mL
30003448 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137733 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM286090100ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-83-1
Molekylær formel C3 H9 N O
Molekylvægt (g/mol) 75.1097
Synonym 2-(Methylamino)ethanol (ACI), (2-Hydroxyethyl)methylamine, (Hydroxyethyl)methylamine, 2-(N-Methylamino)ethanol, 2-Hydroxy-N-methylethylamine, 2-Hydroxyethyl-N-methylamine, 2-Methylamino-1-ethanol, 2-N-Monomethylaminoethanol, Amietol M 11, Amino Alcohol MMA, Methyl(2-hydroxyethyl)amine, Methyl(hydroxyethyl)amine, Methyl(β-hydroxyethyl)amine, Methylaminoethanol, Methylethanolamine, Methylethylolamine, Monomethylaminoethanol, Monomethylethanolamine, Monomethylmonoethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N-methylamine, N-(2-Hydroxyethyl)methylamine, N-Methyl-2-aminoethanol, N-Methyl-2-ethanolamine, N-Methyl-2-hydroxyethanamine, N-Methyl-2-hydroxyethylamine, N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)amine, N-Methyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N-Methyl-N-hydroxyethylamine, N-Methylaminoethanol, N-Methylethanolamine, N-Methylmonoethanolamine, N-Monomethylaminoethanol, N-Monomethylethanolamine, NMEA, NSC 62776, Yubao, β-(Methylamino)ethanol, 2-(Methylamino)ethanol
IUPAC navn 2-(methylamino)ethanol
SMIL CNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-methylethanolamine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 100 mL
InChI formel InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3
Formel vægt 75.0684
Procent renhed >95%