Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylamino)ethanol |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | -3,0 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Kogepunkt | 159,0 °C |
| Flammepunkt | 72 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Vis mere |