Få mere at vide
2-(Methylamino)ethanol, 99%
Artikelnummer. 11430777
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11430777 500 mL 500ml
11420777 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23180.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75,11 g/mol
2-(Methylamino)ethanol bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det finder anvendelse inden for forskellige områder såsom tekstilsmøremidler, polermidler, rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje. Det er også involveret i elektrostatiske bilbelægninger og i syregasskrubning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt i polymerer og lægemidler. Ud over dette bruges det som opløsningsmiddel i naturgasforarbejdningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylamino)ethanol bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det finder anvendelse inden for forskellige områder såsom tekstilsmøremidler, polermidler, rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje. Det er også involveret i elektrostatiske bilbelægninger og i syregasskrubning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt i polymerer og lægemidler. Ud over dette bruges det som opløsningsmiddel i naturgasforarbejdningsindustrien.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, kobber, kobberlegeringer, zink og galvaniseret jern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-83-1
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00002839
InChI nøgle OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC navn 2-(methylamino)ethanol
SMIL CNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylamino)ethanol
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 0.939
Kogepunkt 159 °C
Flammepunkt 74 °C (165 °F)
Lugt Ammoniak-lignende
Lineær formel CH3NH(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.44
Mængde 500 mL
FN nummer UN2735
Beilstein 1071196
Merck Index 14,6015
Opløselighedsinformation Blandet med vand, alkohol og æter.
Formel vægt 75.11
Procent renhed 99%