Få mere at vide
2-(Methylamino)ethanol, 99%
Artikelnummer. 11420777
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420777 100 mL 100ml
11430777 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23180.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-83-1 | C3H9NO | 75.11 g/mol
2-(Methylamino)ethanol bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det finder anvendelse inden for forskellige områder såsom tekstilsmøremidler, polermidler, rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje. Det er også involveret i elektrostatiske bilbelægninger og i syregasskrubning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt i polymerer og lægemidler. Ud over dette bruges det som opløsningsmiddel i naturgasforarbejdningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylamino)ethanol bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det finder anvendelse inden for forskellige områder såsom tekstilsmøremidler, polermidler, rengøringsmidler og i produkter til personlig pleje. Det er også involveret i elektrostatiske bilbelægninger og i syregasskrubning. Ydermere tjener det som et mellemprodukt i polymerer og lægemidler. Ud over dette bruges det som opløsningsmiddel i naturgasforarbejdningsindustrien.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler, syrer, kobber, kobberlegeringer, zink og galvaniseret jern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-83-1
Molekylær formel C3H9NO
Molekylvægt (g/mol) 75.11
MDL nummer MFCD00002839
InChI nøgle OPKOKAMJFNKNAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylamino ethanol, n-methylethanolamine, methylethanolamine, ethanol, 2-methylamino, methylethylolamine, n-methylaminoethanol, n-methylmonoethanolamine, n-monomethylethanolamine, 2-hydroxyethyl methylamine, monomethylaminoethanol
PubChem CID 8016
ChEBI CHEBI:21763
IUPAC navn 2-(methylamino)ethanol
SMIL CNCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylamino)ethanol
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 0.939
Kogepunkt 159°C
Flammepunkt 74°C (165°F)
Lugt Ammonia-like
Lineær formel CH3NH(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.44
Mængde 100 mL
FN nummer UN2735
Beilstein 1071196
Merck Index 14,6015
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol and ether.
Formel vægt 75.11
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methylamino)ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Methylethanolamine