Få mere at vide
2-(methylamino)ethan-1-thiol hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30474135
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30474135 10 mg
30473242 50 mg
30464819 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30474135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28819010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33744-33-1
Molekylær formel C3H9NS.HCl
Molekylvægt (g/mol) 127.63
Synonym Ethanethiol, 2-(methylamino)-, hydrochloride (8CI, 9CI), 2-(Methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride, 2-(Methylamino)ethanethiol hydrochloride, 2-Mercapto-N-methylaminoethane hydrochloride, 2-Mercapto-N-methylaminoethane hydrochloride (1:1)
IUPAC navn 2-(methylamino)ethanethiol; hydrochlorid
SMIL Cl.CNCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(methylamino)ethane-1-thiol hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C3H9NS.ClH/c1-4-2-3-5;/h4-5H,2-3H2,1H3;1H
Formel vægt 127.0222