missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Methylamino)benzamide, TRC

Artikelnummer. 30468355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468355 1 g
30479691 100 mg
30464628 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3310281G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 7505-81-9
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
Synonym 2-Carbamoyl-N-methylaniline, NSC 401247
IUPAC navn 2-(methylamino)benzamide
SMIL CNc1ccccc1C(=O)N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(Methylamino)benzamide
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10-7-5-3-2-4-6(7)8(9)11/h2-5,10H,1H3,(H2,9,11)
Formel vægt 150.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.