Få mere at vide
2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-on, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylamino)-6,7-dihydro-3H-purin-6-one |
| CAS | 10030-78-1 |
| Molekylær formel | C6 H7 N5 O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5O/c1-7-6-10-4-3(5(12)11-6)8-2-9-4/h2H,1H3,(H3,7,8,9,10,11,12) |
| SMIL | CN=C1NC(=O)c2nc[nH]c2N1 |
| IUPAC navn | 2-methylimino-3,9-dihydropurin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.153 |
| Formel vægt | 165.065 |