missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2'-(Methylamino)-5'-nitro-succinanilic Acid, TRC

Artikelnummer. 30469497
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469497 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469497 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2941531G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2'-(Methylamino)-5'-nitro-succinanilic Acid
CAS 91332-91-1
Molekylær formel C11H13N3O5
Mængde 1 g
Synonym 4-[[2-(Methylamino)-5-nitrophenyl]amino]-4-oxo-butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H13N3O5/c1-12-8-3-2-7(14(18)19)6-9(8)13-10(15)4-5-11(16)17/h2-3,6,12H,4-5H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)
SMIL CNc1ccc(cc1NC(=O)CCC(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 4-[2-(methylamino)-5-nitroanilino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Formel vægt 267.0855
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.