Få mere at vide
2-methylamino-3-methylpyridin-5-boronsyre pinacol ester, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15421306
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421306 250 mg 250mg
15411306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54534.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1111637-92-3 | C13H21BN2O2 | 248.133 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Bemærkninger
Uforeneligt med oxidationsmidler, luft, varme. Opbevares ved kølig temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1111637-92-3
Molekylær formel C13H21BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 248.133
MDL nummer MFCD12923387
InChI nøgle VZNAKHVRKWXDMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, 2-methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-n-methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-6-methylamino pyridine-3-boronic acid pinacol ester, methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridin-2-yl-amine, n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine, n,3-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinamine, n-methyl-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-amine
PubChem CID 57416512
IUPAC navn N,3-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amin
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)NC)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylamino-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 105°C to 108°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 248.13
Procent renhed 96%