missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylamino-3-amino-6-methoxypyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylamino-3-amino-6-methoxypyridine |
| CAS | 90817-34-8 |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O/c1-9-7-5(8)3-4-6(10-7)11-2/h3-4H,8H2,1-2H3,(H,9,10) |
| SMIL | CNc1nc(OC)ccc1N |
| IUPAC navn | 6-methoxy-2-N-methylpyridine-2,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.182 |
| Formel vægt | 153.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?