Få mere at vide
2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Artikelnummer. 10274714 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10274714 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10274714 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427411000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5674-02-2 | C4H9ClMg | 116.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylallylmagnesium chloride
Farve Colorless to Yellow
Navn note 0.5M solution in THF
CAS 5674-02-2, 109-99-9
Kogepunkt 65.0°C to 67.0°C
CAS min % 5.02, 91.21
CAS Max % 8.79, 94.98
Molekylær formel C4H9ClMg
Lineær formel H2C=C(CH3)CH2MgCl
MDL nummer MFCD00000471
Koncentration 0.4 to 0.7M
Tæthed 0.9150g/mL
Synonym isobutylmagnesium chloride, magnesium, chloro 2-methylpropyl, isobutylmagnesium chloride solution, 2.0 m in diethyl ether, isobutylmagnesiumchloride, ibumgcl, i-bumgcl, i-butylmagnesium chloride, isobutyl magnesium chloride, chloro 2-methylpropyl magnesium, chloro-2-methylpropyl magnesium
InChI nøgle YUPZOKFCNKSJTR-UHFFFAOYSA-M
SMIL CC(C)C[Mg]Cl
IUPAC navn chloro(2-methylpropyl)magnesium
Molekylvægt (g/mol) 116.87
PubChem CID 4384856
Formel vægt 114.86
Emballage AcroSeal™ Glass Bottle
Specifik vægtfylde 0.915
Mængde 100 mL
Flammepunkt −21°C
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylallylmagnesium chloride, 0.5M solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H261-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.