Få mere at vide
2-methylallylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286141 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10286141 1 g Glasflaske 1g
10420242 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286141 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 330700010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2878-14-0 | C4H9N | 71.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2878-14-0
Molekylær formel C4H9N
Molekylvægt (g/mol) 71.12
MDL nummer MFCD00053646
InChI nøgle VXDHQYLFEYUMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylallylamine, methallylamine, 2-methylprop-2-en-1-ylamine, 2-propen-1-amine, 2-methyl, unii-fhj35we6dg, fhj35we6dg, 2-methyl-allylamine, 2-methyl-2-propenylamine, 2-methyl-2-propen-1-amine, ksc493c1t
PubChem CID 76141
IUPAC navn 2-methylprop-2-en-1-amin
SMIL CC(=C)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylallylamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.7800g/mL
Kogepunkt 78°C
Flammepunkt -28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CCH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.4290 to 1.432
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.78
Formel vægt 71.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylallylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.