Få mere at vide
(2-Methylallyl)triphenylstannan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methylallyl)triphenylstannane |
| CAS | 2591-44-8 |
| Molekylær formel | C22H22Sn |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | (2-Methylallyl)triphenyltin, (2-Methyl-2-propenyl)triphenyltin, (2-Methylallyl)triphenylTin, (2-Methylallyl)triphenylstannane, (2-Methyl-2-propenyl)triphenylstannane, (2-Methyl-2-propen-1-yl)triphenylstannane |
| InChI formel | InChI=1S/3C6H5.C4H7.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;1-4(2)3;/h3*1-5H;1-2H2,3H3; |
| SMIL | CC(=C)C[Sn](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-methylprop-2-enyl(triphenyl)stannane |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.12 |
| Formel vægt | 406.0743 |