missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylalanine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylalanine dimethyl-d6 |
| CAS | 50348-93-1 |
| Molekylær formel | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Alanine-3,3,3-d3','2-(methyl-d3)-, 2-(Methyl-d3)alanine-3,3,3-d3, Isovaline-2',2',2',4,4,4-d6, 2-Amino-2-methylpropanoic acid D6 (di(methyl-D3)), 2-Amino-2-(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-Amino-2-(trideuteriomethyl)-3,3,3-trideuteriopropionic acid, 2-Aminoisobutyric acid-d6, Aminoisobutyric acid-d6, α,α-Di(methyl-d3)glycine, α-Methylalanine-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-4(2,5)3(6)7;/h5H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])([2H])C(N)(C(=O)O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 2-amino-3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vægt | 145.0777 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?