Få mere at vide
2-Methyladenine Hemisulfate, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyladenine Hemisulfate |
| CAS | 74873-18-0 |
| Molekylær formel | 2 C6 H7 N5 . H2 O4 S |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1 H-Purin-6-amine, 2-methyl-, sulfate (2:1) (9 CI), 2-Methyl-9 H-purin-6-amine sulfate (2:1), 2-Methyl-6-aminopurine hemisulfate, 2-Methyl-7 H-purin-6-amine hemisulfate, 2-Methyladenine hemisulfate |
| InChI formel | InChI=1 S/2C6H7N5.H2O4S/c2*1-3-10-5(7)4-6(11-3)9-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*2 H,1H3,(H3,7,8,9,10,11);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | Cc1nc(N)c2[nH]cnc2n1.Cc3nc(N)c4[nH]cnc4n3.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 2-methyl-7 H-purin-6-amine;sulfuric acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.385 |
| Formel vægt | 396.1077 g/mol |
| Vis mere |