Få mere at vide
2-Methyl Thiophenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthiophenothiazine |
| CAS | 7643-08-5 |
| Molekylær formel | C13 H11 N S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methylthiophenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| SMIL | CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfanyl-10H-phenothiazine |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.36 |
| Formel vægt | 245.0333 |