Få mere at vide
2-Methyl Simvastatin (Mixture Of Diasteroisomers), TRC
Artikelnummer. 30138438
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138438 100 mg
18043250 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138438 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM327030100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 774611-54-0
Molekylær formel C26 H40 O5
Molekylvægt (g/mol) 432.59
Synonym Butanoic acid, 2,2-dimethyl-, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl ester, (1S,3R,7S,8S,8aR)-1,2,3,7,8,8a-Hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R,4R)-tetrahydro-4-hydroxy-5-methyl-6-oxo-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1-naphthalenyl 2,2-dimethylbutanoate, 5-Methylsimvastatin, (1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R,5RS)-4-Hydroxy-5-methyl-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl 2,2-Dimethylbutanoate
IUPAC navn [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-5-methyl-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] 2,2-dimethylbutanoate
SMIL CCC(C)(C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)C(C)C(=O)O3)[C@@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl Simvastatin (mixture of diasteroisomers)
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H40O5/c1-7-26(5,6)25(29)31-22-13-15(2)12-18-9-8-16(3)20(23(18)22)11-10-19-14-21(27)17(4)24(28)30-19/h8-9,12,15-17,19-23,27H,7,10-11,13-14H2,1-6H3/t15-,16-,17?,19+,20-,21+,22-,23-/m0/s1
Formel vægt 432.2876