Få mere at vide
2-Methyl Nornicotine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl Nornicotine |
| CAS | 64114-19-8 |
| Molekylær formel | C10 H14 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Pyridine, 2-methyl-3-(2-pyrrolidinyl)-, Pyridine, 2-methyl-3-(2-pyrrolidinyl)-, (±)-, 2-Methyl-3-(2-pyrrolidinyl)pyridine, (RS)-2-Methylnornicotine, 2-Methylnornicotine, 2-Methyl nornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-8-9(4-2-6-11-8)10-5-3-7-12-10/h2,4,6,10,12H,3,5,7H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ncccc1C2CCCN2 |
| IUPAC navn | 2-methyl-3-pyrrolidin-2-ylpyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.23 |
| Formel vægt | 162.1157 |