Få mere at vide
2-methylnitrobenzoesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 13506-76-8 |
| Molekylær formel | C8H7NO4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | o-Toluic acid, 6-nitro- (6CI,8CI), 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-Methyl-2-nitrobenzoic acid, 6-Nitro-o-toluic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | Cc1cccc(c1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 2-methyl-6-nitrobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.15 |
| Formel vægt | 181.0375 |