missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-N-methyltetrahydro-2-furanmethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-N-methyltetrahydro-2-furanmethanamine |
| CAS | 7179-95-5 |
| Molekylær formel | C7H15NO |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Tetrahydro-N,2-dimethyl-2-furanmethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(6-8-2)4-3-5-9-7/h8H,3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(CNC)CCCO1 |
| IUPAC navn | N-methyl-1-(2-methyltetrahydrofuran-2-yl)methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.2 |
| Formel vægt | 129.12 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?