Få mere at vide
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| CAS | 1939-27-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H12 F3 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flutamide Imp. E (EP), 2-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Flutamide Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12F3NO/c1-7(2)10(16)15-9-5-3-4-8(6-9)11(12,13)14/h3-7H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMIL | CC(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide |
| Vis mere |