Få mere at vide
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazol-3-carboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17961656
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961656 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961656 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0398.010025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazol-3-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
CAS 127472-42-8
Analyt- eller komponentnavne 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H24 N4 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-Indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 2H-indazole-3-carboxamide deriv., 2-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, 2-methyl-N-[(1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-2H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound A, Granisetron Hydrochloride Impurity A, Granisetron Impurity A
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)20-22(17)2/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23)/t12-,13+,14-
SMIL CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3c4ccccc4nn3C
IUPAC navn 2-methyl-N-[(1R,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]indazol-3-carboxamid
Molekylvægt (g/mol) 312.41
Mængde 25 mg
Formel vægt 312,195 g/mol