Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (+)-2-methyl-L-serin, 99 %
Artikelnummer. 10287120 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10287120 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10287120 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 290012500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16820-18-1 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-2-Methyl-L-serine
Navn note 99%
CAS 16820-18-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 286.0°C to 288.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H9NO3
Lineær formel HOCH2C(CH3)NH2COOH
MDL nummer MFCD00145243
Mængde 250 mg
Specifik rotation + 3.30
Synonym 2-methyl-l-serine, +-2-methyl-l-serine, s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, l-, a-methylserine, l-2-methylserine, s-2-methylserine, 2s-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropanoic acid, serine, 2-methyl, alpha-methyl-l-serine, alpha-methyl-l-ser
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
InChI nøgle CDUUKBXTEOFITR-BYPYZUCNSA-N
SMIL CC(CO)(C(=O)O)N
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-hydroxy-2-methylpropansyre
Molekylvægt (g/mol) 119.12
PubChem CID 7000050
ChEBI CHEBI:74819
Formel vægt 119.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver