missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(-)-2-Methyl Isoborneol, TRC

Artikelnummer. 30136120
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136120 500 mg
30134882 1 g
30006055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM314000500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68330-43-8
Molekylær formel C11H20O
Molekylvægt (g/mol) 168.28
Synonym (1R,2R,4R)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (1R-exo)-1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, (-)-2-exo-Hydroxy-2-methylbornane, 2-methylisoborneol;
IUPAC navn (1R,2R,4R)-1,2,7,7-tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
SMIL O[C@@]1(C)[C@@]2(C)CC[C@H](C2(C)C)C1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (-)-2-Methyl Isoborneol
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1
Formel vægt 168.1514
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.