Få mere at vide
(-)-2-Methyl Isoborneol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-2-Methyl Isoborneol-d3 |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O/c1-9(2)8-5-6-10(9,3)11(4,12)7-8/h8,12H,5-7H2,1-4H3/t8-,10-,11-/m1/s1/i4D3 |
| Formel vægt | 171.1702 |