Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-Methyl-DL-serinhydrat, 96 %
Artikelnummer. 10123631 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10123631 1 g Glasflaske 1g
10748162 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10123631 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 339750010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5424-29-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5424-29-3
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD03791288
InChI nøgle CDUUKBXTEOFITR-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-methylserine, alpha-methyl-dl-serine, dl-2-methylserine, alpha-methylserine, 2-methyl-dl-serine, dl-serine, 2-methyl, dl-alpha-methylserine, dl-.alpha.-methylserine, dl-2-methylserine hydrate, .alpha.-methyl-dl-serine
PubChem CID 94309
ChEBI CHEBI:17799
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxy-2-methylpropansyre
SMIL CC(N)(CO)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-DL-serine hydrate
Navn note 98%
Smeltepunkt 253.0°C to 263.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formel vægt 119.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver