Få mere at vide
(±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3,2D2,3D |
| Formel vægt | 138.08 |