missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid |
| CAS | 347840-08-8 |
| Molekylær formel | C5 D6 H2 O4 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Butanedioic-d3 acid, methyl-d3- (9 CI), Methyl-d3-butanedioic-d3 acid, (±)-2-Methyl-d3-succinic-2,3,3-d3 Acid, Methylsuccinic Acid-D6, 2-(Methyl-d3)butanedioic-2,3,3-d3 acid, 2-(Methyl-d3)succinic-2,3,3-d3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3,2D2,3 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)O)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 2,2,3-trideuterio-3-(trideuteriomethyl)butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.152 |
| Formel vægt | 138.08 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?