missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methyl-d3-propyl Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1-propanol-3,3,3-D3 |
| CAS | 95927-04-1 |
| Molekylær formel | C4 D3 H7 O |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | 1-Propan-3,3,3-d3-ol, 2-methyl- (9 CI), 2-Methyl-d3-propyl alcohol, 3,3,3-Trideuterio-2-methylpropan-1-ol, 2-Methyl-1-propan-3,3,3-d3-ol, Isobutanol-d3, Isobutyl-d3 alcohol, 2-(Methyl-d3)-1-propanol, 2-Methyl-1-propanol-3,3,3-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C)CO |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuterio-2-methylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 77.1401 |
| Formel vægt | 77.092 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?