Få mere at vide
2-Methyl-d3-propionitrile-3,3,3-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile |
| CAS | 174736-88-0 |
| Molekylær formel | C4 2H6 H N |
| Mængde | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H7N/c1-4(2)3-5/h4H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C#N)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 75.142 |
| Formel vægt | 75.096 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |