Få mere at vide
2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-d3-propionic-3,3,3-d3-amide |
| CAS | 1020719-64-5 |
| Molekylær formel | C4 2H6 H3 N O |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H2,5,6)/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)N)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3,3,3-trideuterio-2-(trideuteriomethyl)propanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 93.16 |
| Formel vægt | 93.1061 |