Få mere at vide
(±)-2-Methyl-d3-butyric Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| CAS | 95926-92-4 |
| Molekylær formel | C5 2H3 H7 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O2/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C(CC)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 105.15 |
| Formel vægt | 105.087 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |