Få mere at vide
2-((Methyl-d3)amino)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((Methyl-d3)amino)ethanol |
| CAS | 1216441-01-8 |
| Molekylær formel | C3 D3 H6 N O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2-Hydroxyethyl)methylamine-d3, N-(Methyl-d3)-2-ethanolamine, Monomethylmonoethanolamine-d3, Methylethanolamine-d3, NSC 62776-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9NO/c1-4-2-3-5/h4-5H,2-3H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])NCCO |
| IUPAC navn | 2-(trideuteriomethylamino)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 78.128 |
| Formel vægt | 78.087 |