Få mere at vide
2-Methyl-Celecoxib, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-Celecoxib |
| CAS | 170570-09-9 |
| Molekylær formel | C18H16F3N3O2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-[5-(2,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 4-[5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide, 4-[5-(2,4-Dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16F3N3O2S/c1-11-3-8-15(12(2)9-11)16-10-17(18(19,20)21)23-24(16)13-4-6-14(7-5-13)27(22,25)26/h3-10H,1-2H3,(H2,22,25,26) |
| SMIL | Cc1ccc(c(C)c1)c2cc(nn2c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 4-[5-(2,4-dimethylphenyl)-3-(trifluoromethyl)pyrazol-1-yl]benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.4 |
| Formel vægt | 395.0915 |