Få mere at vide
(2-methyl-benzoimidazol-1-yl)-eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10001014
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10001014 250 mg 250mg
10537284 1 g 1g
10061054 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10001014 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08104CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 40332-17-0
Molekylær formel C10H9N2O2
Molekylvægt (g/mol) 189.20
MDL nummer MFCD00621731
InChI nøgle SMGBDFGKVGSCGB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-methyl-1h-benzimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methyl-1h-benzo d imidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl-acetic acid, 2-methyl-1h-benzimidazole-1-acetic acid, 1h-benzimidazole-1-acetic acid, 2-methyl, 2-methylbenzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-benzoimidazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazol-1-yl acetic acid, 2-methyl-1,3-benzodiazol-1-yl acetic acid, 2-2-methylbenzimidazolyl acetic acid
PubChem CID 719681
SMIL CC1=NC2=CC=CC=C2N1CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Methyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-(2-methyl-lH-1,3-benzodiazol-1-yl)acetat
Formel vægt 190.2
Procent renhed 97%