Få mere at vide
2-Methyl-9H-fluoren-9-on, TRC
Artikelnummer. 30472865
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30472865 50 mg
30482884 500 mg
30471788 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30472865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32179350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2840-51-9
Molekylær formel C14H10O
Molekylvægt (g/mol) 194.23
IUPAC navn 2-methylfluoren-9-one
SMIL Cc1ccc2c3ccccc3C(=O)c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-9H-fluoren-9-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10O/c1-9-6-7-11-10-4-2-3-5-12(10)14(15)13(11)8-9/h2-8H,1H3
Formel vægt 194.0732