Få mere at vide
2-Methyl-8-nitroquinoline, 98%
Artikelnummer. 11327935
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11327935 5 g 5g
11317935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03006.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 881-07-2 | C10H8N2O2 | 188.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 881-07-2
Molekylær formel C10H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 188.19
MDL nummer MFCD00006764
InChI nøgle UHPGVDHXHDPYQP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13433
IUPAC navn 2-methyl-8-nitroquinolin
SMIL CC1=CC=C2C=CC=C(C2=N1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-8-nitroquinoline
Smeltepunkt 136°C to 139°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 145077
Synonym 8-nitroquinaldine, quinaldine, 8-nitro, quinoline, 2-methyl-8-nitro, unii-xrv949auqz, xrv949auqz, acmc-209qr6, 2-methyl-8-nitro-quinoline, 5-20-07-00387 beilstein handbook reference, quinoline,2-methyl-8-nitro, uhpgvdhxhdpyqp-uhfffaoysa
Formel vægt 188.19
Procent renhed 98%