Få mere at vide
2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-7-methylamino-d3-8-nitro-quinoxaline |
| CAS | 1020718-63-1 |
| Molekylær formel | C10 D3 H7 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 3-methyl-5-nitro-N-(trideuteriomethyl)quinoxalin-6-amin |
| Molekylvægt (g/mol) | 221.23 |
| Formel vægt | 221.0992 |