Få mere at vide
2-Methyl-7-methylamino-8-nitro-quinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-7-methylamino-8-nitro-quinoxaline |
| CAS | 78411-55-9 |
| Molekylær formel | C10 H10 N4 O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O2/c1-6-5-12-7-3-4-8(11-2)10(14(15)16)9(7)13-6/h3-5,11H,1-2H3 |
| SMIL | CNc1ccc2ncc(C)nc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N,3-dimethyl-5-nitroquinoxalin-6-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.21 |
| Formel vægt | 218.0804 |