Få mere at vide
2-Methyl-7-Azaindole, TRC
Artikelnummer. 30482881
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30482881 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30482881 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM321420500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
CAS 23612-48-8
Molekylær formel C8H8N2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridine, 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
InChI formel InChI=1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10)
SMIL CC1=CC2=C(N=CC=C2)N1
IUPAC navn 2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 132.16
Formel vægt 132.0687