Få mere at vide
2-Methyl-7-Azaindole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| CAS | 23612-48-8 |
| Molekylær formel | C8H8N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Methylpyrrolo[2,3-b]pyridine, 2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2/c1-6-5-7-3-2-4-9-8(7)10-6/h2-5H,1H3,(H,9,10) |
| SMIL | CC1=CC2=C(N=CC=C2)N1 |
| IUPAC navn | 2-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0687 |