missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methyl-6-vinyl-pyrazine (~1% Hydroquinone as stabilizer), TRC

Artikelnummer. 30466379
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466379 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3301055MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-vinyl-pyrazine
CAS 13925-09-2
Molekylær formel C7H8N2
Mængde 5 mg
Synonym 2-Ethenyl-6-methylpyrazine, 2-Methyl-6-ethenylpyrazine, 2-Methyl-6-vinylpyrazine, 2-Vinyl-6-methylpyrazine, 6-Methyl-2-vinylpyrazine, 2-Ethenyl-6-methyl-pyrazine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2/c1-3-7-5-8-4-6(2)9-7/h3-5H,1H2,2H3
SMIL C=CC1=NC(C)=CN=C1
IUPAC navn 2-methyl-6-vinyl-pyrazine
Molekylvægt (g/mol) 120.15
Formel vægt 120.0687
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.